Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco compatto
La varietà di accessori per riscaldatori a secco/a blocco compatti consente di migliorare le potenzialità delle applicazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 88871111
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
Increase your application capabilities with a variety of accessories for the Thermo Scientific™ Compact Dry Baths/Block Heaters.
Warranty: 2 yearsSpecifica
Plastic Lid for Compact D models | |
LED | |
Lid |
Thermo Scientific™ Compact Dry Bath/Block Heater | |
Plastic | |
122 x 158 x 30 mm (4.8 x 6.2 x 1.2 in.) |