Learn More
Mecmesin™ Compact Force Gauge
The Compact Force Gauge (CFG+) is the entry-level, low-cost digital force gauge.
637.50€
Specifica
Altezza (sistema metrico) | 133 mm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
Peso (sistema metrico) | 250 g |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11938019
|
Mecmesin™
860022 |
200 N |
637.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- The CFG+ digital force gauge represents a highly affordable alternative to mechanical gauges and features an accuracy of ±0.5% of full-scale.
- A clear simple LCD display shows readings in the most common measurement units (N, kN, mN, gf, kgf, lbf and ozf).
- Values are shown as continuously changing ‘live’ or frozen in the display to capture the peak reading.
- Manufactured in a lightweight ABS plastic housing, the CFG+ has a simple keypad and comes equipped with RS232 output for easy data transmission.
- Its primary use is as a hand-held device but its design makes it attachable to manual test stands for more controlled testing.
- An overload warning function, to reduce the risk of accidental damage to the instrument by an operator, is standard on all models.
Specifica
133 mm | |
76 mm | |
250 g |