Learn More
SI Analytics™ Complete Dosing Unit
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dosing unit
- Includes piston, piston rod, and UV protection coat
- For use wtih TITRONIC™ Universal and TITRONIC™ 300
Specifica
Specifica
| Tipo | Complete Dosing Unit |
| Include | Piston, Piston Rod and UV Protection Coat |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |