Learn More
Cytiva Complete Tube Racks
For use with Fraction collector F9-R and Fraction collector 920
600.00€ - 1128.00€
Specifica
Product Type | Tube Rack |
---|---|
Include | Includes bowl, tube support, holder and guide |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use with Fraction collector F9-R and Fraction collector 920 |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11380302
|
Cytiva
19-8684-03 |
175 |
600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12411140
|
Cytiva
18-1124-67 |
40 |
1128.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320272
|
Cytiva
18-3050-03 |
95 |
730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Includes bowl, tube support, holder and guide. For use with Fraction collector F9-R and Fraction collector 920.Specifica
Tube Rack | |
Includes bowl, tube support, holder and guide | |
For use with Fraction collector F9-R and Fraction collector 920 | |
1 Each |