Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensatori
Condenser for condensing vapors.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05210304
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Descrizione
- Chemical resistance
- High temperature resistance
Specifica
Condenser | |
NS 29/32 | |
250 mm |