Learn More
SI Analytics™ Conductivity Cells
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Modello:
LF 213 T
LF 213 T ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Trace conductivity cell
- Includes cable and 8-pole plug
- Available with ID function
Specifica
Specifica
| Costante di cella | 0.01 cm-1 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
| Tipo | Conductivity Cell |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.5 m |
| Materiale | Stainless Steel Sensor |
| Intervalli di misurazione | Up to 0.3 mS/cm |
| Include | Fixed cable and 8-pole plug |
| Modello | LF 213 T |