Learn More
SI Analytics™ Conductivity Cells
Codice prodotto. p-7160699 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Modello:
LF 213 T
LF 213 T ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15846761
Marca: SI Analytics™ 285106150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SI Analytics™ Conductivity Cells are trace conductivity cells with an integrated flow-through vessel.
  • Trace conductivity cell
  • Includes cable and 8-pole plug
  • Available with ID function
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.01 cm-1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Tipo Conductivity Cell
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Materiale Stainless Steel Sensor
Intervalli di misurazione Up to 0.3 mS/cm
Include Fixed cable and 8-pole plug
Modello LF 213 T