Learn More
Soluzione per analisi di conducibilità, cloruro di potassio 0.01 mol/l (1.41 mS/cm)
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 ml
Fiale 3 x 6
250 mL
500 mL
Imballaggio:
3 x 6 Ampules
Fiale 3 x 6
Polyethylene Bottle
Concentrazione:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Dimensione della confezione:
250mL
Pezzo
Descrizione
- Mixture consisting of water and potassium chloride
- Store at room temperature
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Product does not present an explosion hazard
- Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
- Small amounts may be diluted with plenty of water and washed away
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Polyethylene Bottle |
| Odore | Odorless |
| Densità | 1g/cm3 |
| Forma fisica | Fluid |
| Concentrazione | 0.01 mol/L |
| Colore | Incolore |
| pH | 7 |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Solubilità | Miscible with water |
| Vedi altri risultati |