Learn More
Grasso per alto vuoto MOLYKOTE™
For use with vacuum pumps
Marca:  Cole Parmer 79751-30
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16290kg
Codice prodotto. 11765289
  • 94.35€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with vacuum pumps
  • –°
  • Nonoxidizing and nongumming
  • Has excellent resistance to water and chemicals
Specifica
Specifica
Vacuum Grease
Grigio chiaro
-40°F to 932°F
5.29 oz.
Vacuum pumps
1Pack
-40°C to +500°C
150g