Learn More
Contec™ Tamponi in schiuma sigillati CONSTIX™
Sono disponibili diversi tamponi resistenti ideali per la pulizia. I tamponi sigillati in schiuma Contec™ CONSTIX™ sono eccellenti per la rimozione delle particelle. Per l’uso con solventi quali alcol isopropilico.
Marca: Contec™ SF-11
139.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.90718kg
Descrizione
- Robusto, resistente all'abrasione
- Testa in schiuma a celle aperte per una pulizia e una rimozione delle particelle eccellenti
- La testa grande è ideale per aree più ampie
- Eccellente per l'applicazione su rivestimenti
- Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico
Specifica
Schiuma sigillata su applicatore con punta in cotone (CTA) | |
6 pollici | |
Tampone | |
152.4 mm | |
132 mm | |
1 pollice | |
8.4 mm | |
Non sterile | |
Testa in schiuma su applicatore con punta in cotone |
0.1 pollici | |
Ideale per la pulizia con solventi quali alcol isopropilico, pulizia di superfici incassate e difficili da raggiungere, applicazione di lubrificanti e rimozione di materiali in eccesso | |
2.5 mm | |
5 pollici | |
Schiuma | |
25.4 mm | |
0.33 pollici | |
Legno | |
Schiuma poliuretanica |