Learn More
Contec™ Panni Polynit™ Heatseal
Per la pulizia dell'esterno dei prodotti e delle superfici delle camere sterili. I panni Contec™ Polynit™ Heatseal sono realizzati in 100% poliestere testurizzato con bordi sigillati tagliati a laser per prevenire polvere e residui. Contenuto estremamente basso di particelle, fibre e residui non volatili (NVRS).
Marca: Contec™ PNHS-44
48.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Textured 100% polyester no-run knit wipes with heatsealed edges
- Laser-cutting seals fibers at wipe's edge and allows for 100% utilization of wipe
- Laundered and packaged in a ISO Class 4 cleanroom
- Extremely low in particles, fibers and non-volatile residues (NVRS)
- Good sorbency with solvents
- Abrasion and chemical resistant
Specifica
Polynit Heatseal Wipes | |
10.16 cm | |
10.16 cm | |
140 g/m2 | |
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm) | |
300 Wipes/Bag |
4 in. | |
4 in. | |
Polyester | |
ISO Class 4 | |
Ideal for general purpose cleaning | |
Non-sterile |