Learn More
Contec™ Mocio piatto QuickTask™
Il sistema di pulizia consente di scegliere tra diverse opzioni. Il mocio piatto Contec™ QuickTask™ è ideale per la pulizia e l'applicazione di disinfettanti a soffitti, pareti e pavimenti, inclusi griglie e pavimenti di camere sterili perforati. Tutta la bulloneria QuickTask™ è completamente autoclavabile.
Marca: Contec™ TASK0250
220.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Descrizione
- Il sistema QuickTask è costituito da una varietà di teste per mocio piatte di poliestere a maglia, poliestere/cellulosa, microfibra/schiuma e microfibra, facili da installare sul complessivo telaio incernierato e manico
- Ogni testa per mocio è compatibile con un'ampia gamma di prodotti chimici e disinfettanti, tra cui soluzioni a base di ammonio quaternario e ipoclorito
- Si inserisce rapidamente e facilmente nelle coperture per le teste del mocio QuickTask
- Tutta la bulloneria QuickTask è completamente autoclavabile
- Telai pieghevoli, leggeri e durevoli in acciaio inossidabile per l'uso con tutti i manici QuickConnect o manico in polipropilene blu per l'uso con manico QuickConnect in acciaio inossidabile da 60 pollici e il manico estensibile in fibra di vetro da 69 pollici
- Coperture per mocio monouso e leggere realizzate in poliestere a maglia multistrato assorbente
- Ottimizzate per l'uso su superfici lisce; per l’applicazione uniforme delle soluzioni durante la rimozione di contaminanti
- Forniti lavati in camera sterile per ambienti più critici
- Disponibili in versione sterile e non sterile
- Massima assorbenza delle coperture per mocio QuickTask
- La struttura in microfibra ad anelli di piccole dimensioni offre prestazioni eccezionali nella rimozione di liquidi, sporcizia, residui e altri contaminanti dalla maggior parte delle superfici
- Prestazioni di asciugatura e assorbenza eccezionali su superfici bagnate
- Ideale per pavimenti polimerici
- Copertura per mocio QuickTask più pulita e durevole
- Anelli di media lunghezza adatti a quasi tutte le forme
- Ideale per una pulizia di sgusci, giunti a soffitto e a parete più semplice rispetto ai comuni panni per mocio piatti
- Forniti lavati in camera sterile per ambienti critici
- L'esclusivo rivestimento in microfibra con struttura a nucleo in espanso assicura un eccellente contatto con il pavimento, un'assorbenza e una pulizia delle superfici superiore
- La microfibra scanalata consente una pulizia, un'applicazione di soluzioni e prestazioni di asciugatura eccezionali
Specifica
16 x 5 in. (41 x 13 cm) | |
Yes | |
No |
Sterile | |
2906, 2699P, 2740 | |
Knitted Polyester Fabric |