Learn More
Contec™ Panni preimbevuti SATWipes™
Predisposto per molteplici camere sterili. I panni preimbevuti Contec™ SATWipes™ sono disponibili in varie opzioni per agevolare le operazioni di pulizia generiche in ambienti di Classe ISO da 5 a 8.
Marca: Contec™ SAT-C1-7030
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 14.00000kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- Panni durevoli preimbevuti con una scelta di saturazioni di solvente su rotoli perforati
- I panni SATWipes in poliestere non tessuto sono ideali per applicazioni critiche in ambienti di Classe ISO 5
- I panni SATWipes in poliestere/cellulosa non tessuto offrono resistenza e basso livello di estraibili per l'uso in applicazioni meno critiche in ambienti di Classe ISO da 6 a 8
- Realizzati per preparazione delle superfici e operazioni di pulizia generiche, per la pulizia degli strumenti di lavorazione e altre apparecchiature e per l'uso prima dell'ingresso in camera sterile
Order Info
Confezione da cento panni da 6 x 9 pollici (15 x 23 cm) su un rotolo perforato. La maggior parte delle confezioni SATWipes contiene 12 rotoli preimbevuti più un contenitore; 19-150-0711 e 0712 confezionati, 18 ricariche per confezione senza contenitore. Substrati di miscelazione personalizzati e ulteriori dimensioni del panno disponibili tramite il rappresentante dell’assistenza clienti Fisher Safety. Sono disponibili contenitori vuoti per panni: 19-171-955.
Specifica
Panni preimbevuti SATWipes | |
23 cm | |
15.2 cm | |
Classe ISO 5 e 6 | |
Panni eccellenti per applicazioni meno critiche, compatibili con ambienti di Classe ISO 6, e per la pulizia prima dell'ingresso in camera sterile | |
70% alcol isopropilico, 30% acqua deionizzata |
9 pollici | |
9 pollici | |
Cellulosa, poliestere | |
9 x 6 pollici (23 x 15.2 cm) | |
100 panni/rotolo | |
Non sterili |
Sicurezza e movimentazione
- contec satwipes with 70% IPA
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol