Learn More
Contec™ Coperture per la testa del mocio VertiKlean™ Sox Mop
Aumenta la durata del mocio VertiKlean se utilizzato su superfici abrasive. Le coperture per la testa del mocio Contec™ VertiKlean™ Sox sono disponibili in dimensioni normali, medie e grandi per tutte le teste per mocio VertiKlean.
161.00€ - 680.00€
Specifica
Product Type | Copertura per la testa del mocio |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | La copertura rimovibile aumenta la durata del mocio VertiKlean se utilizzato su superfici abrasive |
Materiale | In poliestere sottoposto a trattamenti di pulizia |
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11966935
|
Contec™
MVK-QT-SOX |
Media | Testa per mocio media VertiKlean |
680.00€
pezzi 120 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11956935
|
Contec™
LVK-SOX |
Grande | Testa per mocio grande VertiKlean |
198.00€
pezzi 32 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11976935
|
Contec™
VK-SOX |
Normale | Testa per mocio normale VertiKlean |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- In poliestere sottoposto a trattamenti di pulizia
- Prolunga la durata delle teste per mocio VertiKlean
Specifica
Copertura per la testa del mocio | |
Sì | |
In poliestere sottoposto a trattamenti di pulizia |
Non sterile | |
La copertura rimovibile aumenta la durata del mocio VertiKlean se utilizzato su superfici abrasive |