Learn More
3M™ Protective Coverall 4532+, Cool White
Codice prodotto. 15770048
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15770048
Marca: 3M™ 7100016018
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Coverall has a unique specialist material treatment which offers enhanced liquid hold out with added oil and alcohol repellency. Certified to Type 5 for hazardous particles and Type 6 for limited chemical splash, 4532+ coverall provides soft breathable comfort of an SSMMS with the improved liquid performance normally associated with a laminate.
  • Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment
  • Soft and strong multi-layered 52gsm SSMMS for strong performance
  • Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • 3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Protective Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale SSMMS
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Stile polso Knit
Tipo di chiusura Front Zipper
Sterilità Non-sterile
Certificazione/Conformità CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Certifications/Compliance (Europe) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado