Learn More
Alfa Aesar™ Copper gauze, 140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire
Marca:  Alfa Aesar™ 046603.FL
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-50-8 Peso : 0.01000kg
Quantità 75 x 75mm
Codice prodotto. 15447265
  • 28.53€ / Pezzo
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Specifica
Copper gauze
140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire
Cu
140 Mesh
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
75 x 75mm
7440-50-8
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Wire Cloth
Videos
SDS Documenti