Learn More
Copper(II) acetate monohydrate, 98+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10328390
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
6046-93-1
C4H8CuO5
199.65
MFCD00149570
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
165397
copper;diacetate;hydrate
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
6046-93-1
C4H8CuO5
199.65
MFCD00149570
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
165397
copper;diacetate;hydrate
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 240.0°C
Materiale o nome chimico Copper(II) acetate monohydrate
Punto di fusione 115.0°C
Colore Blue to Blue-Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Cu·H2O
Indice di Merck 15,2614
Informazioni di solubilità Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 199.65
Percent Purity ≥98%
Grado Extra Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Densità 1.88g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.