Learn More
Copper(II) Trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10536782
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
copper;trifluoromethanesulfonic acid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
34946-82-2
C2CuF6O6S2
361.69
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
copper;trifluoromethanesulfonic acid
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Colore Blue to White or Gray
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CF3SO3)2Cu
Quantità 5 g
Fieser 07,76; 08,126; 10,110; 14,102
Peso formulazione 361.69
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.