Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated RBPJ Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech
Codice prodotto. 30234891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.74€
    129.00€ / 20µL
    Risparmia 4.74€
    3% Sconto
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CoraLite™ Plus 488-conjugated RBPJ Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.
Specifica
Specifica
RBPJ
Monoclonal
1000 μg/mL
CBF1; IGKJRB; IGKJRB1; KBF2; MGC61669; RBP-J; RBPJK; RBPSUH; SUH; csl
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human
60 kDa
Liquid
IgG1
Not Available
2F12G12
CoraLite Plus 488
Mouse
Protein G purification
RUO
3516
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
25