Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated RBPJ Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifica
| Antigene | RBPJ |
|---|---|
| Clone | 2F12G12 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Not Available |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30234891
|
Proteintech
CL488-66132-20UL |
20 μL |
133.74€ 129.00€ / 20µL Risparmia 4.74€ 3% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30234742
|
Proteintech
CL488-66132-100UL |
100 μL |
361.81€ 349.00€ / 100µL Risparmia 12.81€ 3% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
CoraLite™ Plus 488-conjugated RBPJ Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.Specifica
| RBPJ | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 3516 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
| 2F12G12 | |
| Not Available | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Human | |
| CBF1; IGKJRB; IGKJRB1; KBF2; MGC61669; RBP-J; RBPJK; RBPSUH; SUH; csl | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Conjugated Antibody |