Learn More
JULABO CORIO CP Refrigerated/Heating Circulator
Suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.
5120.00€ - 5600.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 3 to 4 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Comunicazioni | USB, RS232 |
Portata | 8 to 27 L/min. |
Tipo di pompa | Centrifugal |
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Refrigerante | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17794169
|
JULABO
9013713.N1 |
R290 | CP-310F |
5120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17704179
|
JULABO
9013713.S1 |
R449A | CP-310F |
5120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17714179
|
JULABO
9013714.N1 |
R290 | CP-450F |
5600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17724179
|
JULABO
9013714.S1 |
R449A | CP-450F |
5600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- External pump connections
- Powerful and infinitely adjustable pressure pump
- Bath lid and drain tap included
- Removable ventilation grid
- Refrigeration unit without side vents
- Unique early warning system for low liquid level
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
3 to 4 L | |
USB, RS232 | |
Centrifugal | |
Circulator | |
230 V |
CE | |
8 to 27 L/min. | |
-30°C to +200°C | |
15.7 x 9.1 x 25.6 in. |