Learn More
Corning™ Micropiastre da 96 pozzetti con superficie non legante (NBS™)
Trattate con tecnologia proprietaria Corning per creare una superficie idrofila non ionica (simile a ossido di polietilene) in grado di ridurre al minimo le interazioni molecolari. Le micropiastre Corning™ con superficie non legante (NBS™) da 96 pozzetti sono ideali per ridurre leganti proteici e di acidi nucleici a basse concentrazioni, e per aumentare il rapporto segnale/rumore del dosaggio.
Marca:  Corning™ 3650
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.63370kg
Codice prodotto. 10276091
  • 1153.07€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • Specifica
    Specifica
    Standard
    8 x 12
    Black
    Polystyrene
    96
    Non-sterile
    Flat Bottom (F-well)
    100/Cs.
    100/Cs.
    4° to 37°C
    Without Lid
    4 inner packs of 25
    Plate readers, liquid handlers and robotic systems
    360 μL
    75 to 200 μL
    Non-binding
    For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays
    25/Pk.
    39°F to 99°F