Learn More
Axygen™ Plastic Test Tubes
Clear plastic test-tubes
Marca: Axygen™ T-1275-PS
111.73 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Tubes constructed from polypropylene or polystyrene
Specifica
Clear | |
75 mm | |
Yes | |
12 mm |
5 mL | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Test Tube |