Learn More
Corning™ Montavetrini di vetro BioCoat™ da n.1 tipo tedesco, rotondo
Rivestiti con una serie di substrati con matrice extracellulare. I vetrini coprioggetto Corning™ BioiCoat™ da in vetro tedesco 1 offrono una soluzione ideale per aumentare l'adesione cellulare e la crescita di un'ampia gamma di cellule primarie e cellule trasformate in colture con o senza siero.
249.00€ - 358.00€
Specifica
Tipo | Slide Coverslip |
---|---|
Materiale | No. 1 German Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Fluorescence imaging of live cells, confocal microscopy, high resolution and inverted microscopy, phase contrast microscopy |
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10220772
|
Corning™
354085 |
12 mm | Poly-L Lysine |
334.11€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10727911
|
Corning™
354086 |
12 mm | Poly-D Lysine |
335.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10543322
|
Corning™
354088 |
22 mm | Fibronectin |
303.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10468681
|
Corning™
354087 |
12 mm | Poli-D-lisina/laminina |
358.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10553322
|
Corning™
354089 |
22 mm | Collagen Type I |
249.00€
pezzi 60 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Vetrini coprioggetto opachi trasparenti e sottili
- Mostra una bassa fluorescenza di fondo—ideale per la microscopia a immunofluorescenza
- Costituite da 1 vetro tedesco; atossico per i neuroni
- Ogni lotto di materiale per colture cellulari è stato testato e risultato negativo a batteri e funghi
Imaging a fluorescenza delle cellule vive, microscopia confocale, microscopia ad alta risoluzione e invertita, microscopia a contrasto di fase
Specifica
Slide Coverslip | |
No. 1 German Glass | |
Fluorescence imaging of live cells, confocal microscopy, high resolution and inverted microscopy, phase contrast microscopy |