Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 1X
Click to view available options
Quantità:
6 × 500 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Forma fisica:
Liquid
Liquido
Include:
Calcio e magnesio (No)
Calcium and Magnesium
No Calcium, No Magnesium
missing translation for 'unitSize'
pezzi 6
Description
- Preserva i terreni di coltura cellulare nell’intervallo di pH fisiologico
- Preserva la tonicità e la vitalità delle cellule
- Prodotto nel rispetto dei massimi standard del settore, per assicurare risultati superiori
- Atossico
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | DPBS |
| Concentrazione | 1 X |
| pH | 6.9 to 7.1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 1000 mL |
| Formulazione | Calcium Chloride 0.10g/L, Potassium Chloride 0.2g/L, Potassium Dihydrogen Phosphate 0.2g/L, Magnesium Chloride Hexahydrate 0.1g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate Heptahydrate 2.1716g/L |
| Include | Calcium and Magnesium |