Learn More
Cell Culture Tris-Buffered Saline (10X), Corning™
Click to view available options
Quantità:
6 x 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Maintains cell culture media in the physiological pH range
- Maintains cell tonicity and viability
- Produced under the highest industry standards to ensure superior results
- Nontoxic
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 10X |
| pH | 7.4 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 1000 mL |
| Formulazione | Sodium Chloride 80g/L, Tris Ultrapure 24.2g/L |