Learn More
Corning™ Clear Polypropylene 384-Well Deep-Well Plates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
Order Info
Packaged in bags of ten
Certifications
Certified DNase- and RNase-free
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Imballaggio | Bags of 5 |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Micropiastra a 384 pozzetti profondi |
| Materiale | Polipropilene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 240 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |