Learn More
Corning™ Clear Polypropylene 384-Well Deep-Well Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3018071 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10412952
Marca: Corning™ 3347
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per applicazioni a resa elevata che richiedano volumi superiori
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
Order Info
Packaged in bags of ten
Certifications
Certified DNase- and RNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Imballaggio Bags of 5
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra a 384 pozzetti profondi
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 240 μL
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni a resa elevata che richiedano volumi aggiuntivi
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 50/Cs.