Learn More
Corning™ DeckWorks™ Reload Systems Starter Kits
Contains one DeckWorks Reload System with standard tips and empty hinged racks
73.23€ - 123.77€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Designed to allow to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials |
Formato | Refill |
Stile punta | Round |
Imballaggio | Starter kit |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11373655
|
Corning™
4132 |
Yellow | 1 to 200 μL |
73.23€
1 set |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353655
|
Corning™
4130 |
Natural | 0.1 to 10 μL |
73.23€
1 set |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11393655
|
Corning™
4134 |
Natural | 100 to 1000 μL |
77.68€
1 set |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383655
|
Corning™
4133 |
Natural | 1 to 300 μL |
123.77€
1 set |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363655
|
Corning™
4131 |
Natural | 1 to 200 μL |
73.23€
1 set |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
DeckWorks starter kits contain one DeckWorks reload system with standard tips and empty hinged racks.
- 10 empty racks accompany 10 μL, 200 μL, and 300 μL volume tips.
- 8 empty racks accompany 1000 μL volume tips.
Specifica
Non-sterile | |
Refill | |
Starter kit | |
DeckWorks |
Designed to allow to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials | |
Round | |
Yes | |
Polypropylene |