Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive 120mm Center Cap Assembly
For use with Proculture™ spinner flasks
680.07€
Specifica
N. per custodia | 1/Cs. |
---|---|
N. per confezione | 1/Pk. |
Product Type | Center cap assembly |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11373835
|
Corning™
4519-130 |
8L and 15L Proculture™ spinner flasks with 2.125 in. tubing |
680.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11383835
|
Corning™
4519-134 |
8L and 15L Proculture™ spinner flasks with 2.5 in. tubing |
680.07€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
1/Cs. | |
Center cap assembly | |
Non-sterile |
1/Pk. | |
Reusable |