Learn More
Corning™ Sistemi di filtrazione monouso sterili
Caratterizzati da imbuti stampati che identificano tipo di membrana e numero di prodotto. Sistemi di conservazione/filtro sotto vuoto monouso Corning™: la soluzione completa per qualsiasi necessità di filtrazione. Il sistema è composto da un imbuto filtrante in polistirene unito, mediante un adattatore ad anello, a un flacone di conservazione in polistirene amovibile con tappo in polietilene sterile a parte.
Marca: Corning™ 430515
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.13100kg
Descrizione
Receiver easily unscrews from unit and can be sealed with a plug cap for filtrate storage.
- Radiation sterilized and certified nonpyrogenic
- Angled hose connector simplifies vacuum line attachment
- Receiver bottles feature easy-grip sides for improved handling
- Units are color coded by membrane type and labeled with both membrane material and pore size
- All membrane types are tissue culture compatible, and heat-sealed to the support grid to maximize flowrate, and reduce foaming and protein denaturization
- NYL, CN and PES membranes are detergent-free
- Models with 150mL funnel contain 42 × 42mm square membrane filter
- 250mL funnel contains 49.5 × 49.5mm square membrane filter
- 500mL funnel contains 63 × 63mm square membrane filter
- 1000mL funnel contains 79 × 79mm square membrane filter
- Cellulose acetate (CA)—For low protein binding
- Nylon (NYL)—For low extractables
- Cellulose nitrate (CN)—For general-purpose filtration
- Polyethersulfone (PES)—For fast flowrates and low protein binding
Not for parenteral use.
Specifica
Raccordo ad angolo | |
Sì | |
Polistirene | |
0.2 μm | |
54.5 cm2 | |
Sì | |
Sistema di filtrazione a vuoto | |
1000 ml |
Filtro a membrana quadrato, imbuto graduato e ricevitore in polistirene trasparente, adattatore per collo in polietilene, tappo sigillante in HDPE arancione | |
Collo bottiglia 4.5 cm | |
Nylon | |
Sterile | |
Le membrane in nylon sono naturalmente idrofile, prive di tensioattivi e con i più bassi livelli di estraibili | |
Contenitore da 12 | |
1000 ml |