Learn More
Corning™ Fiberglass Prefilters
For use in Corning bottle top and vacuum filtration systems.
Marca:  Corning™ 431411
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08165kg
Codice prodotto. 11353775
  • 81.17€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with vacuum filtration systems or bottle top vacuum filters
Specifica
Specifica
250 mL filter funnels, Corning bottle top and vacuum filtration systems
Non-sterile
100/Pk.
Fiberglass
100
Prefilter