Learn More
Corning™ Cuscinetti per provetta da centrifuga in polieterimide
Durante la centrifugazione, il cuscinetto per provetta offre il supporto necessario ad evitare la deformazione delle provette ad alta capienza
Marca: Corning™ 430236
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31500kg
Descrizione
Corning™ polyetherimide centrifuge tube cushions provide the necessary support during centrifugation to prevent these large capacity tubes from collapsing. Please check our Technical Information Listing for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.Specifica
Grigio | |
Polieterimmide | |
6 | |
Non-sterile | |
8.45 once | |
Centrifuge Tube |
250 ml | |
Provette da centrifuga Corning 250 ml | |
1 | |
Conico | |
Conico |