Learn More
Corning™ Piastre in polipropilene
In polipropilene, per garantire la massima visibilità e un'elevata resistenza chimica. Le piastre in polipropilene Corning™ sono la scelta ideale per il trasporto e la conservazione a lungo termine.
Marca:  Corning™ 3657
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.70600kg
Codice prodotto. 10584391
  • 544.06€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
  • Flat, round, or V-shaped well bottom
  • Features uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
  • Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-free
  • Available sterile or nonsterile
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
Polipropilene
Non-sterile
Round
100/Cs.
100/Cs.
Without Lid
Trasparente
384
Non-treated
Trasporto e conservazione a lungo termine
25/Pk.