Learn More
Corning™ Filtri per siringa RC
GREENER_CHOICE
High burst strength for assured performance
Marca:  Corning™ 431222
Codice prodotto. 10012471
  • 164.91€ / pezzi 50
Genomics Powerhouse
Usa il codice promozionale 24117 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • A variety of membranes are available to meet your needs: Polyethersulfone (PES) – low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) – lowest protein binding; polytetrafluorethylene (PTFE) – chemical resistance; regenerated cellulose (RC) – best choice for DMSO compatibility; Nylon (NY) – hydrophilic, surfactant-free, and lowest extractable.
  • 100% integrity tested, nonpyrogenic and noncytotoxic, manufactured in accordance with ISO 9001 standards.
Order Info
La dimensione del poro e il tipo di membrana sono stampati su ogni filtro per siringa. I filtri sterili vengono confezionati singolarmente in blister in confezioni da 50, non sterili in confezioni da 50.
Compliance
Prodotto in conformità con gli standard ISO 9002 e GMP e integrità testata al 100%. I filtri con certificazione HPLC (RC) vengono sottoposti a lunghe prove al fine di garantire l’assenza di picchi estranei nella gamma UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Regenerated Cellulose
For tissue culture and HPLC
87psi
Filtro per siringa
25 mm
0.2 μm
150 μL
Polypropylene
0.5 to 100 mL