Learn More
Corning™ Robolids with Corner Notch
For use with automation equipment
Marca:  Corning™ 3090
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.85763kg
Codice prodotto. 10702783
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Combines the sealing ability of a storage mat with the rigidity of a plastic lid
  • Designed for repeated application and removal by automation and for preventing short-term evaporation
  • Silicone sealing plugs for organic solvent resistance and low extractables
  • Can be used manually or with automation
  • Order Info
    Available in 96- and 384-well formats.
    Specifica
    Specifica
    Non-sterile
    50/Cs.
    96-Well Robolid
    96
    25/Pk.