Learn More
Corning™ Micropiastre per PCR Thermowell™ da 96 pozzetti
In policarbonato ultra sottile per un rapido e uniforme trasferimento del calore. Le micropiastre per PCR in policarbonato Corning™ Thermowell™ da 96 pozzetti sono ideali per l'amplificazione del DNA con il metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR).
Marca: Corning™ 6511
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.49895kg
Descrizione
- Low protein-binding surface prevents loss of sample
- For oil-free operation, use polyethylene or aluminum sealing tape in conjunction with heated-lid thermal cyclers; also accommodates silicone reusable sealing mat
- Withstands temperatures to 135°C without warping
- Various well shapes fit popular thermal cyclers
- Surface of DNA-BIND™ plate allows covalent attachment of ssDNA at 5« and 3« end
- Nonsterile
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Trasparente | |
Policarbonato | |
Non-sterile | |
PCR | |
1/Pk. |
Without Lid | |
Medium Binding | |
MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM,Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Research FTS-960, Hybaid OmniGene withMicroblock, Quatro BioSystems T-C-40 | |
96 | |
Round | |
25/Cs. | |
Clear |