Learn More
Corning™ Thermowell™ GOLD 384-Well Polypropylene PCR Microplates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Corning Thermowell GOLD 384-well PCR microplates feature exceptional dimensional stability following thermal cycling, and are fully compatible with automation, commonly used thermal cyclers, and Applied Biosystems™ sequencing adapters (see compatibility table).
Order Info
Packaged in packs of 10.
Certifications
Certified DNase- and RNase-free.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Round, Conical Bottom (V-well) |
| Da utilizzare con (applicazione) | For automation |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| Vedi altri risultati |