Learn More
Corning™ Sistema di provette in gruppi Costar™
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Il sistema di provette in gruppi Corning™ è ideale per la raccolta e il prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori, oltre che per saggi radioimmunologici.
Marca: Corning™ 4410
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.39500kg
Descrizione
- Composed of 96 polypropylene tubes in a standard microplate format.
- Features 1.2 mL tubes that are available individually or in strips of eight tubes.
- Polyethylene tube caps are available in 8-cap strips.
Specifica
Serie di provette per micropiastre | |
Polipropilene | |
Provetta | |
96/Pk. | |
Traslucido | |
Rack | |
0.033 once |
96/Rack | |
Non-sterile | |
Sì | |
960/Cs. | |
1 ml | |
Micropiastra standard da 96 pozzetti per raccolta di cellule, prelievo di cellule, analisi del legame dei recettori e dosaggi radioimmunologici, utile con pipettatori singoli e multicanale, stazioni robotizzate e centrifughe | |
96 |