missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COX4NB Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2B8D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66547-1-IG-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Expressed in liver, pancreas, heart, lung, kidney, brain, skeletal muscle, and placenta, Expression levels are highest in pancreas and moderate in heart, skeletal muscle, and placenta.Specifica
| COX4NB | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O43402, O70378, Q5FVL2 | |
| Emc8 | |
| COX4NB Fusion Protein Ag13776 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 2B8D3 | |
| Unconjugated | |
| EMC8 | |
| C16orf2, C16orf4, COX4 neighbor, COX4AL, COX4NB, FAM158B, Neighbor of COX4, NOC4, Protein FAM158B | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 10328, 18117, 361425 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto