Learn More
COX4NB Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2B8D3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | COX4NB |
|---|---|
| Clone | 2B8D3 |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16848525
|
Proteintech
66547-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16838525
|
Proteintech
66547-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Expressed in liver, pancreas, heart, lung, kidney, brain, skeletal muscle, and placenta, Expression levels are highest in pancreas and moderate in heart, skeletal muscle, and placenta.Specifica
| COX4NB | |
| 0.5 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C16orf2, C16orf4, COX4 neighbor, COX4AL, COX4NB, FAM158B, Neighbor of COX4, NOC4, Protein FAM158B | |
| Emc8 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 2B8D3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Mouse, Rat, Human | |
| O43402, O70378, Q5FVL2 | |
| 10328, 18117, 361425 | |
| COX4NB Fusion Protein Ag13776 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| EMC8 |