Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34571 Shoes
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 34571/47
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.26000kg
Codice prodotto. 15659967
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours with breathable textile inlays
  • Black/blue
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3577)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Scratch-resistant coating in toe and heel area
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velour
Slip-resistant
34571
Black
47
Polyurethane
Aluminum