Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34813 Shoes
ESD dissipative shoe is Sanitized™ treated. In cludes TPU sole with extremly high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 34813/42
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.24700kg
Codice prodotto. 15670078
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfiber with breathable textile inlays
  • Black/Yellow
  • Aluminum toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Metalfree penetration resistance
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3577)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Discontinued model
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Microfiber
Slip-resistant
34813
Black, Yellow
42
Polyurethane
Aluminum