Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crustacean Cardioactive Peptide
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Thermo Scientific™ J66453.#0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00005kg
Codice prodotto. 15447819
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
HPLC
-30°C to -10°C
957.10
5 mg
Pro-Phe-Cys-Asn-Ala-Phe-Thr-Gly-Cys (Disulfide bridge: Cys3-Cys9)
CCAP
Solid
Crustacean Cardioactive Peptide
RUO - research use only
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti