Learn More
Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters
Maximize storage capacities in the laboratory by using these Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000214
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11884760
  • 5.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maximize storage capacities using Thermo Scientific™ Cryopreservation Vials, Canes and Canisters.
Maximize your cryopreservation storage capacities with a range of vials, canes and canisters.
Specifica
Specifica
Cryo cane, aluminum 5mL, 2 ampules
5 mL
Ampules (2)
Cryo Cane
Silver