Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Tubing without Configuration
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ LMT-55 Tubing without Configuration handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
73.30€ - 77.35€
Specifica
Product Type | Tubing |
---|---|
Materiale | Tygon R3607 |
Overall Length (English) | 32.8 ft. |
Overall Length (Metric) | 10 m |
Da utilizzare con (applicazione) | For sample and reagent dispensing, biological and chemical assays, and water and soil analysis |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15113226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-07L-ND |
Orange/White | 0.64 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15153226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-10L-ND |
White/Black | 0.95 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15183226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-13L-ND |
Rosso/rosso | 1.14 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10092393
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-18L-ND |
Blu | 1.65 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15183216
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-05L-ND |
Orange/Yellow | 0.51 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15123226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-09L-ND |
Crystal Clear | 0.89 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15133236
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-21L-ND |
Purple/Purple | 2.06 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15133226
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-11L-ND |
Crystal Clear | 1.02 mm |
77.35€
10m |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12068908
|
Saint Gobain Life Sciences
070534-24L-ND |
Viola/bianco | 2.79 mm |
73.30€
10m |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Bio-based formulation delivers excellent performance
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
- General laboratory
- Food and beverage
- Biopharmaceutical
- Analytical instruments
- Peristaltic and vacuum pumps
- Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
- Resistant to flex fatigue and abrasion
- Less permeable than rubber tubing
- For use with virtually all inorganic chemicals found in the lab
Specifica
Tubing | |
32.8 ft. | |
For sample and reagent dispensing, biological and chemical assays, and water and soil analysis | |
-50°C | |
165.2°F |
Tygon R3607 | |
10 m | |
-58°F | |
Confezione da 1 | |
74°C |