Learn More
CSN1S1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22648-1-AP-20UL
Codice prodotto. 16852025
  • 145.00€ / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The CSN1S1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CSN1S1. This antibody recognizes human antigen. The CSN1S1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
CSN1S1
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
1446
IgG
Western Blot, ELISA
400 μg/mL
Rabbit
Primary
Human
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt