Learn More
CSN1S1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CSN1S1 |
|---|---|
| Concentrazione | 400 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16852025
|
Proteintech
22648-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16842025
|
Proteintech
22648-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The CSN1S1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CSN1S1. This antibody recognizes human antigen. The CSN1S1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifica
| CSN1S1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 400 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 1446 | |
| Primary |