Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16032-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16805494
  • 410.00€ / 150µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.
Specifica
Specifica
CSN3
Polyclonal
Unconjugated
CSN3
casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1448
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07498
CSN3
CSN3 Fusion Protein Ag8901
150 μL