Learn More
CSN3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CSN3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.22 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16815494
|
Proteintech
16032-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16805494
|
Proteintech
16032-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Kappa-casein stabilizes micelle formation, preventing casein precipitation in milk.Specifica
| CSN3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P07498 | |
| 1448 | |
| CSN3 Fusion Protein Ag8901 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CSN3 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| casein kappa, CASK, CSN10, CSN3, CSNK, Kappa casein, KCA | |
| CSN3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |